Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide |
| Farve | Brun-grøn til brun-lilla |
| Lineær formel | NH4OH |
| Tæthed | 0.9200g/mL |
| Merck Index | 15, 491 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Mængde | 1 L |
| IUPAC navn | aminhydrat |
| Formel vægt | 35.05 |
| Procent renhed | ≥20% (syremetri) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium hydroxide, 20-22% solution in water
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.