Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 28,0-30,0% som NH3 |
| Mængde | 500 mL |
| Procent renhed | 28 til 30% |
| Grad | ACS |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |