Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, ACS, 28,0-30,0% NH{3}
Artikelnummer. 11327598
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327598 250 g 250g
11337598 1 kg 1kg
11317598 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11327598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033285.30
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv komponent i Tollens' reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Farve Farveløs
Analyseprocentområde 28.0-30.0% NH3
Tæthed 0.90 g/cm3
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Mængde 250 g
IUPAC navn aminhydrat
Formel vægt 35.05
Grad ACS
Lugt Ammonia-like
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.