Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, 30%, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 37.7°C |
| CAS | 1336-21-6 |
| Smeltepunkt | -57.5°C |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| Tæthed | 0.91g/cm3 |
| Synonym | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
| InChI nøgle | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.