Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Hydroxide, 30% |
| CAS | 1336-21-6 |
| Analyseprocentområde | 28,0 til 30,0 % |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| Synonym | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
| InChI nøgle | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Mængde | 500 mL |
| SMIL | N.O |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
| Show More |