Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, 28,0 til 30,0 %, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598644 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598644 500 mL Glasflaske Hver
15508654 2.5 L Glasflaske Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598644 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 972101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydroxide
Mængde 500 mL
IUPAC navn azanium;hydroxid
Formel vægt 35.05
Procent renhed 28,0 til 30,0 %
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.90kg