Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, 25 % NH{3}, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11399119
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399119 250 mL 250ml
11366329 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087903.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1171.66 DKK
    1053.65 DKK / 250ml
    Spare 118.01 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv komponent i Tollens' reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Farve Farveløs
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 0,91 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Mængde 250 mL
IUPAC navn aminhydrat
Formel vægt 35.05
Lugt Ammoniak-lignende
Damptryk 362 mm Hg ved 20 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25% NH3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH044-Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide