Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, 25 % NH{3}, 99,99 % (metalbasis)
Beskrivelse
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv komponent i Tollens' reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Tæthed | 0.91 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Mængde | 1000 mL |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
| Formel vægt | 35.05 |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Damptryk | 362 mm Hg ved 20 °C |
| Vis mere |