missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammonium Hydroxide, 2% (v/v), Ricca Chemical

Artikelnummer. 31749737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
4 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31749737 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31749737 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R06310004A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydroxide Solution
Farve Colorless
CAS 1336-21-6
CAS Max % 99.49, 0.51
Molekylær formel H2O
Koncentration 1,9 til 2,1 N
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Mængde 4 L
SMIL O
IUPAC navn water
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Procent renhed 1,9 til 2,1 %
Grad Laboratory
Emballage Natural Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.