Få mere at vide
Ammoniumkobber(II) chloriddihydrat
Beskrivelse
Ammoniumkobber(II)chloriddihydrat anvendes til bestemmelse af jern af indhold i stål. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium copper(II) chloride dihydrate |
| Smeltepunkt | 110 °C (dekomponering) |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Tæthed | 1.993 g/mL |
| Merck Index | 14,514 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, syrer og alkohol; Let opløselig i ammoniak. |
| Formel vægt | 277,46 (241,43 Vandfri) |