Få mere at vide
Ammoniumkobber(II) chloriddihydrat
Artikelnummer. 11343508
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343508 500 g 500g
11353508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039127.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 10060-13-6 | Cl4CuH12N2O2 | 277,454 g/mol
Ammoniumkobber(II)chloriddihydrat anvendes til bestemmelse af jern af indhold i stål. Det bruges også i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10060-13-6
Molekylær formel Cl4CuH12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 277.454
MDL nummer MFCD00150384
InChI nøgle LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachlorocuprate ii dihydrate, cupric ammonium chloride dihydrate, ammonium copper ii chloride dihydrate, diammonium tetrachlorocuprate ii dihydrate, ammonium chlorocuprate ii, copper ii ammonium chloride dihydrate, diammonium tetrachlorocuprate dihydrate, copper +2 diammonium chloride dihydrate, diammonium copper ii chloride dihydrate, ammonium tetrachlorocuprated ii dihydrate
PubChem CID 16210985
IUPAC navn diazanium;tetrachlorkobber(2-);dihydrat
SMIL [NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium copper(II) chloride dihydrate
Smeltepunkt 110 °C (dekomponering)
Farve Blå
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Tæthed 1.993 g/mL
Merck Index 14,514
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, syrer og alkohol; Let opløselig i ammoniak.
Formel vægt 277,46 (241,43 Vandfri)