Få mere at vide
Ammonia Solution, 35%, Primar™ for Trace Metal Analysis, d=0.88, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 12 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 35.05g/mol |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |