Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 35 %, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10508610 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10508610 Plastbelagt glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10508610 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3295/PB05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.60 DKK
    260.45 DKK / 100ml
    Spare 32.15 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, farveløs, 35,05 g/mol, 11418, plastbelagt glasflaske, 12, flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn aminhydrat
Molekylvægt (g/mol) 35.05
Formel vægt 35,05g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia solution 35%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia