Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 35 %, ekstra ren, spejlreflekskamera, d=0,88, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, 2,5 l, farveløs, 35,05 g/mol, 11418, plastbelagt glasflaske, 12, flydende
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 12 |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 35,05g/mol |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonia solution 35%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia