Få mere at vide
Ammonia Solution, 35%, for Electronic Use, d=0.88, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10090020 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10090020
Brand: Fisher Chemical A/3222/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylvægt (g/mol) 35.05
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn amine hydrate
SMIL N.O
Tekniske data
pH 12
Farve Colorless
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Mængde 2.5 L
Formel vægt 35.05g/mol
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia solution 35%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium hydroxide,Ammonia