Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 35 %, certificeret AR til analyse, d=0,88, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8015111 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10305220
Brand: Fisher Chemical A/3280/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, akvamoniak, ammoniumhydroxidopløsning, ammoniumhydroxid nh4 oh, ammoniakvand, aquaammoniak, ammoniak, monohydrat, ammoniumhydroxid, ammoniakvandholdig, ammoniak til husholdningsbrug, ammoniak, aqua, 2,5L, 1 CHE, 2,5L, 1 CHE 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
Mængde 1 L
IUPAC navn azanium;hydroxid
Formel vægt 35.05g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske