Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 35 %, certificeret AR til analyse, d=0,88, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
Beskrivelse
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, akvamoniak, ammoniumhydroxidopløsning, ammoniumhydroxid nh4 oh, ammoniakvand, aquaammoniak, ammoniak, monohydrat, ammoniumhydroxid, ammoniakvandholdig, ammoniak til husholdningsbrug, ammoniak, aqua, 2,5L, 1 CHE, 2,5L, 1 CHE 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 12 |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 25 L |
| IUPAC navn | aminhydrat |
| Formel vægt | 35.05g/mol |
| Emballage | Plastbeholder |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonia solution 35%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium hydroxide,Ammonia