Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 35 %, certificeret AR til analyse, d=0,88, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10305220 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10305220 1 L Plastbelagt glasflaske -
10111660 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10049602 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10659263 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10305220 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3280/PB15
 Begrænset vare
På lager
H5NO, CAS-nummer-1336-21-6, akvamoniak, ammoniumhydroxidopløsning, ammoniumhydroxid nh4 oh, ammoniakvand, aquaammoniak, ammoniak, monohydrat, ammoniumhydroxid, ammoniakvandholdig, ammoniak til husholdningsbrug, ammoniak, aqua, 2,5L, 1 CHE, 2,5L, 1 CHE 35,05 g/mol, VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
Mængde 1 L
IUPAC navn azanium;hydroxid
Formel vægt 35,05g/mol
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia solution 35%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide