Få mere at vide
Ammoniakopløsning 33%, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10473561 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Artikelnummer. 10473561
Brand: JT Baker 6125.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
Kogepunkt 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Smeltepunkt -60°C to -57.5°C
Analyseprocentområde 30 to 33%
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Tæthed 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 1 L
SMIL N.O
IUPAC navn ammoniumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
Rester efter tænding max. 0.003%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.