Få mere at vide
Ammonia Solution, 2M in Ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15635360 100 mL Glass Bottle 100ml
15645360 100 mL Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15635360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 392685100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2.0 M in ethanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-41-7
Molekylær formel H3N
Molekylvægt (g/mol) 17.03
MDL nummer MFCD00011418
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMIL N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia solution
Kogepunkt 60°C
Lineær formel NH3
Koncentration 2M in ethanol
FN nummer UN1170
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Mængde 100 mL
IUPAC navn ammonia
Flammepunkt 3°C (37.4°F)
Formel vægt 17.03g/mol
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid