Tekniske data
| Kogepunkt | 32°C to 37.7°C (1013 hPa) |
| CAS | 1336-21-6 |
| Smeltepunkt | -60°C to -57.5°C |
| Analyseprocentområde | 28.0 to 30.0% |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| Tæthed | 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C) |
| InChI nøgle | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Mængde | 1 L |
| SMIL | N.O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.