Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 25 %, ekstra ren, spejlreflekskamera, d=0,91, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12676667 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12676667 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 12676667 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3320/PB15
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
Kogepunkt 38 °C
CAS 1336-21-6
Smeltepunkt -57 °C
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 1 L
SMIL N.O
IUPAC navn aminhydrat
Molekylvægt (g/mol) 35.05
Emballage Plastbelagt glasflaske
Dampdensitet 0.59
Damptryk 500 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia