Få mere at vide
Ammoniakopløsning, 25 %, certificeret AR til analyse, d=0,91, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10171700 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10171700 2.5 L 2.5 L
10652251 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10171700 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3360/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.47 DKK
    417.92 DKK / 2.5 L
    Spare 51.55 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
H5NO, CAS nummer-1336-21-6, 2,5L, 38 grader C, Farveløs, -57 grader C, 66650, plastbelagt glasflaske, 12, flydende, 0,59, 500 hPa ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrat
SMIL N.O
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
Kogepunkt 38 °C
Smeltepunkt -57 °C
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Dampdensitet 0.59
Damptryk 500 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia