Få mere at vide
Ammoniakopløsning 25%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™ , Avantor™
Artikelnummer. 10700312 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10700312
Brand: JT Baker 6051.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel NH3
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
Synonym Ammonium hydroxide
Tekniske data
Kogepunkt 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
Smeltepunkt -60°C to -57.5°C
Tæthed 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.