Få mere at vide
Ammoniakopløsning 25%, AR , Macron Fine Chemicals™
:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1336-21-6 |
| Analyseprocentområde | 24 to 28% |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| Synonym | Ammonium hydroxide |
| InChI nøgle | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| Mængde | 2.5 L |
| SMIL | N.O |
| IUPAC navn | ammoniumhydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 35.05 |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.