Få mere at vide
Ammonia solution, 20%, extra pure, SLR, d=0.92, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224252 Shop alle Fisher Chemical produkter
:
5L, HDPE plastic bottle
Artikelnummer. 10224252
Brand: Fisher Chemical A/3366/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 13.6
Farve Colorless
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn amine hydrate
Molekylvægt (g/mol) 35.05
Emballage HDPE plastic bottle
Dampdensitet 0.59
Damptryk 500 hPa 50
Fysisk form Liquid