Få mere at vide
Ammoniakopløsning 20-22%, spor Metal™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11335900 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335900 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11335900 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A512P500
Tekniske data
pH 13.6
Farve Farveløs
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
MDL nummer 66650
Mængde 500 mL
Dampdensitet 0.59
Damptryk 500 hPa 50
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution, 20-22%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.