Få mere at vide
Ammonia Solution, 0.88 S.G., 1:2 Dilution, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12696727 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12696727
Brand: Fisher Chemical J/9015/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 12
Farve Colorless
Kogepunkt 38°C
CAS 1336-21-6
Smeltepunkt -57°C
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 500 mL
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Emballage HDPE plastic bottle
Dampdensitet 0.59
Damptryk 500 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid