Få mere at vide
Ammonia Solution 0.25M, Certified, for HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10144483 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10144483 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10144483 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/0100/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 12
Farve Colorless
Kogepunkt 100°C
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 500 mL
SMIL N.O
IUPAC navn amine hydrate
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Fysisk form Liquid