Få mere at vide
Ammoniak, ca. 7N-opløsning i methanol
Artikelnummer. 10696332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696332 25 mL Glasflaske 25ml
10001310 1 L Glasflaske 1 L
10761394 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10037939 25 L Plast dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10696332 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 133710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    326.65 DKK / 25ml
    Spare 47.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ammoniak, H3N, CAS Number-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniak, ammoniak anhydrous, ammoniak, ammoniakgas, ammoniakgas, anhydr ammoniak, nitro-sil, spirit of hartshorn, 2,5L, CHEBI:16134, Farveløs til Gul, 6,0 til 7,5N, 0,7700g/ml, 05,15, 14 grader. C, 17.03, GHS Signal Ord: Fare | CAS: 7664-41-7 | H3N | 17,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia
Farve Farveløs til gul
Navn note ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Molekylær formel H3N
Lineær formel NH3
Koncentration 6.0 to 7.5N
MDL nummer MFCD00011418
Fieser 05,15
Tæthed 0.7700g/mL
Merck Index 15, 488
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Mængde 25 mL
SMIL N
IUPAC navn azane
Molekylvægt (g/mol) 17.03
Flammepunkt 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formel vægt 17.03
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.77
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, Methyl alcohol