Få mere at vide
Ammoniak, ca. 7N opløsning i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonia |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | ca. 7N Solution in Methanol |
| CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
| Molekylær formel | H3N |
| Lineær formel | NH3 |
| Koncentration | 6.0 to 7.5N |
| MDL nummer | MFCD00011418 |
| Fieser | 05,15 |
| Tæthed | 0.7700g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.