Få mere at vide
Ammoniak, 2M-opløsning i methanol, AcroSeal™
Artikelnummer. 10380344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10380344 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10713993 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10380344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368398000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4090.00 DKK
    3970.21 DKK / 800ml
    Spare 119.79 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia
Farve Farveløs
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Molekylær formel H3N
Lineær formel NH3
Koncentration 1,90 til 2,20 M
MDL nummer MFCD00011418
Fieser 05,15
Tæthed 0.7870g/mL
Merck Index 15, 488
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Mængde 800 mL
SMIL N
IUPAC navn azane
Molekylvægt (g/mol) 17.03
Flammepunkt 6 °C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formel vægt 17.03
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.787
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia, 2M solution in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.