Få mere at vide
Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11975517
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975517 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11975517 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.0101.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    258.21 DKK / 1 L
    Spare 147.79 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Suitable for laboratory use and titrations. Ammonia Solution, 1M, Chem-Lab is a solution of ammonia in water, with 35.05g NH4OH per 1L H2O. It can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
Ammonium hydroxide solution can be used to study chromatography, base solutions, analytical reagents, titration and volumetric solutions.
  • Aqueous ammonia is used as a complexant and base.
  • It can dissolve silver oxide residues.
  • When mixed with dilute hydrogen peroxide in the presence of a metal ion, the peroxide decomposes rapidly.
  • Aqueous ammonia can be used as a precursor to some alkyl amines.
  • Ammonia solution is found in household and jewelry cleaning agents, and has many industrial and commercial applications.
Tekniske data
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Koncentration 1M
MDL nummer MFCD00066650
Tæthed 0.98g/mL
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 1 L
SMIL N.O
IUPAC navn aminhydrat
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vægt 35,05g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35.05g NH4OH per 1L H2O
Normalitet 1 N (±0,002, 20 °C)
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia 1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonia