Få mere at vide
Amlexanox, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478426
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478426 100 mg
16464457 50 mg
16428588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478426 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0713
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlexanox
CAS 68302-57-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14N2O4
Mængde 100 mg
Synonym AA673 Amoxanox CHX3673
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 298.29
Formel vægt 298.29
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism