Få mere at vide
Amisulpride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amisulpride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| Formel vægt | 369.1722 |
| Procent renhed | >95% |