Få mere at vide
Amisulpride, TRC
Artikelnummer. 17924165
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924165 50 mg
17993815 10 mg
17971195 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63325050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71675-85-9
Molekylær formel C17 H27 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 369.48
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Amisulpride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vægt 369.1722
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.