Få mere at vide
Amisulprid N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30138744
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138744 25 mg
30010845 10 mg
30004511 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63326525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71676-01-2
Molekylær formel C17 H27 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 385.48
Synonym Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, N-oxide, Amisulpride Imp. F (EP)
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamid
SMIL CC[N+]1([O-])CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulpride N-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O5S/c1-4-20(22)8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(26(23,24)5-2)14(18)10-15(13)25-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formel vægt 385.1671