Få mere at vide
Amisulpride, MedChemExpress
Beskrivelse
Amisulpride is a dopamine D2/D3 receptor antagonist with Kis of 2.8 and 3.2 nM for human dopamine D2 and D3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amisulpride |
| CAS | 71675-85-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H27N3O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | DAN 2163 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.2 mg/mL (0.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCN1C(CNC(C2=CC(S(=O)(CC)=O)=C(N)C=C2OC)=O)CCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.48 |
| Vis mere |