Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Amisulprid
Artikelnummer. 15731809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15731809 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15731809 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462300010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 71675-85-9 | C17H27N3O4S | 369.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulpride
CAS 71675-85-9
Smeltepunkt 127,0 °C
Molekylær formel C17H27N3O4S
Mængde 1 g
Synonym amisulpride, aminosultopride, solian, amisulprida, amisulpridum, deniban, amisulpridum inn-latin, amisulprida inn-spanish, amisulpride inn, amisulpiride
InChI nøgle NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)C2=CC(=C(C=C2OC)N)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamid
Molekylvægt (g/mol) 369.48
PubChem CID 2159
ChEBI CHEBI:64045
Formel vægt 369.48