Få mere at vide
Amiodaron Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amiodarone Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 681.0004 |
| Procent renhed | >95% |