Få mere at vide
Amiodaronhydrochlorid
Beskrivelse
Amiodaron inducerer en øjeblikkelig tilstrømning af Ca2+ i Saccharomyces cerevisiae, efterfulgt af mitokondriefragmentering og celledød.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Amiodaron inducerer en øjeblikkelig tilstrømning af Ca2+ i Saccharomyces cerevisiae, efterfulgt af mitokondriefragmentering og celledød.
Opløselighed
Opløselig i kloroform, methanol.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevar væk fra oxidationsmidler, varm op. Opbevar i køleskab.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amiodarone hydrochloride |
| Smeltepunkt | 156 °C til 163 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,482 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol. |
| Formel vægt | 681.77 |
| Fysisk form | Pulver |