Få mere at vide
Amiodaron hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15592223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15592223 1 g 1g
15502233 5 g 5g
15512233 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15592223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 19774-82-4
Molekylær formel C25H29I2NO3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 681.77
InChI nøgle ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodphenyl]methanon;hydrochlorid
SMIL CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amiodarone hydrochloride
Smeltepunkt 156.0°C
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 681.77
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amiodarone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride