Få mere at vide
Aminodiphenylmethane, 97%
Artikelnummer. 10551721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551721 25 g Glasflaske 25g
10676481 1 g Glass bottle 1g
10187893 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304320250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-00-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-00-9
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.25
MDL nummer MFCD00008059
InChI nøgle MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminodiphenylmethane, benzhydrylamine, 1,1-diphenylmethylamine, diphenylmethyl amine, 1,1-diphenylmethanamine, alpha-aminodiphenylmethane, methanamine, 1,1-diphenyl, alpha-phenylbenzylamine, benzhydrylamin, benzhydryl amine
PubChem CID 7036
IUPAC navn diphenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminodiphenylmethane
Smeltepunkt 12.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 295.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2CHNH2
Brydningsindeks 1.5950 to 1.5970
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1323
Merck Index 15, 1078
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 183.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske