Få mere at vide
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 99%
Artikelnummer. 11442887
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442887 25 g 25g
11452887 100 g 100g
11462887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15498.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.137 g/mol
Aminoacetaldehyd-dimethyl blev brugt til fremstilling af chitosandendrimer-hybrider med forskellige funktionelle grupper, såsom carboxyl, ester og poly(ethylenglycol). Det blev brugt i en syntese af en bicyklisk prolinanalog fra L-ascorbinsyre og i 3-komponent reaktion katalyseret af MgClO4, hvilket førte tilα -aminofosfonater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aminoacetaldehyd-dimethyl blev brugt til fremstilling af chitosandendrimer-hybrider med forskellige funktionelle grupper såsom carboxyl, ester og poly(ethylenglycol). Det blev brugt i en syntese af en bicyklisk prolinanalog fra L-ascorbinsyre og i 3-komponent reaktion katalyseret af MgClO4, hvilket førte tilα -aminofosfonater.
Opløselighed
Blandbar i vand. Opløselig i chloroform, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22483-09-6
Molekylær formel C4H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 105.137
MDL nummer MFCD00008135
InChI nøgle QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
IUPAC navn 2,2-dimethoxyethanamin
SMIL COC(CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Tæthed 0.973
Kogepunkt 135°C to 138°C
Flammepunkt 41°C (106°F)
Brydningsindeks 1.417
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 741868
Opløselighedsinformation Miscible in water. Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 105.14
Procent renhed 99%