Få mere at vide
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 99%
Artikelnummer. 10225770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225770 25 g Glasflaske 25g
10235770 100 g Glasflaske 100g
10657122 500 g Glasflaske 500g
10532354 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10225770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153340250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22483-09-6 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22483-09-6
MDL nummer MFCD00008135
InChI nøgle QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetaldehyde dimethyl acetal, 2,2-dimethoxyethylamine, ethanamine, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethan-1-amine, dimethylaminoacetal, amino acetaldehyde dimethyl acetal, 1-amino-2,2-dimethoxyethane, 2-aminoacetaldehyde dimethyl acetal, acetaldehyde, amino-, dimethyl acetal, acmc-209fwr
PubChem CID 89728
IUPAC navn 2,2-dimethoxyethanamin
SMIL COC(CN)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 135°C to 139°C (95.0 mmHg)
Flammepunkt 41°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H11NO2
Lineær formel H2NCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4160 to 1.418
Mængde 25 g
Beilstein 04, II, 758
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Viskositet 0.15 Pas (20°C)
Formel vægt 105.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.