Få mere at vide
Aminoacetaldehyde Diethyl Acetal, 99%
Artikelnummer. 10756052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10756052 50 mL Glasflaske 50ml
10326371 5 mL Glasflaske 5ml
10237253 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103070500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-36-3
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00008136
InChI nøgle HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
PubChem CID 69524
IUPAC navn 2,2-diethoxyethanamin
SMIL CCOC(CN)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Tæthed 0.9160g/mL
Kogepunkt 162.0°C to 163.0°C
Flammepunkt 45°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180
Mængde 50 mL
Beilstein 04,308
Specifik vægtfylde 0.916
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formel vægt 133.19
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.