Få mere at vide
Aminoacetaldehyde diethyl acetal, 98%
Artikelnummer. 11448633
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448633 25 g 25g
11458633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10427.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-36-3 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Aminoacetaldehyd diethylacetal, bruges som et agrokemisk mellemprodukt, farmaceutisk, syntesemateriale mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aminoacetaldehyd diethylacetal, bruges som et agrokemisk
mellemprodukt, farmaceutisk, syntese materiale mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt, tørt sted. Opbevares i en tæt lukket beholder. Træf foranstaltninger for at forhindre opbygning af elektrostatisk ladning. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforligelig med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider, Kuldioxid (CO2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-36-3
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00008136
InChI nøgle HJKLEAOXCZIMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyethylamine, aminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy, 2,2-diethoxyethan-1-amine, 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal, glycinaldehyde diethyl acetal, aminoacetal, diethoxyethylamine, acetaldehyde, amino-, diethyl acetal, aminoacetaldehydediethylacetal
PubChem CID 69524
IUPAC navn 2,2-diethoxyethanamin
SMIL CCOC(CN)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Tæthed 0.916
Kogepunkt 162°C to 163°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Lineær formel H2NCH2CH(OCH2CH3)2
Brydningsindeks 1.417
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 506067
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 133.19
Procent renhed 98%