missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amidosulfuron, TRC

Artikelnummer. 30133648
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133648 10 g
30132996 500 mg
17960405 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133648 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57679510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120923-37-7
Molekylær formel C9 H15 N5 O7 S2
Molekylvægt (g/mol) 369.37
Synonym 2,4-Dithia-3,5-diazahexan-6-amide, N-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-methyl-, 2,2,4,4-tetraoxide (9CI), Adret, Amidosulfuron, Cratil, Gratil, Grodyl, HOE 075032, Hoestar
IUPAC navn 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[methyl(methylsulfonyl)sulfamoyl]urea
SMIL COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)N(C)S(=O)(=O)C)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amidosulfuron
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15)
Formel vægt 369.0413
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.