Få mere at vide
Amidosulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amidosulfuron |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5O7S2/c1-14(22(4,16)17)23(18,19)13-9(15)12-8-10-6(20-2)5-7(11-8)21-3/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12,13,15) |
| Formel vægt | 369.0413 |