missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AMG9810, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473538
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473538 10 mg -
16459966 50 mg 50mg
16434666 100 mg -
16406267 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101736

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AMG9810 is a selective and competitive vanilloid receptor 1 (TRPV1) antagonist with IC50 values of 24.5 and 85.6 nM for human and rat TRPV1, repectively.

AMG9810 is a selective and competitive vanilloid receptor 1 (TRPV1) antagonist with IC50 values of 24.5 and 85.6 nM for human and rat TRPV1, repectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AMG9810
CAS 545395-94-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (97.80 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(OCCO2)C2=C1)/C=C/C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 337.41
Formel vægt 337.41
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.